Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol-HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol-HPLC-kolonner
Produktkod. 10543985 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10543985 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Paket med 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Varje |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Analytical Column | Varje |
| 10641514 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10130593 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10384603 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10223313 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10569925 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10017394 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10744624 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10191333 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10131913 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10354873 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10704386 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Varje |
| 11538300 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddskassett, 2 st. | Paket med 2 |
| 11548300 | 10 mm | - | 3 μm | - | Paket med 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddskassett, 2 st. | Paket med 2 |
| 10764437 | 10 mm | - | 3 μm | - | Paket med 2 |
| 10259794 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 11568300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 11588300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 11578300 | 10 mm | - | 5 μm | - | Paket med 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10548205 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10753406 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10334273 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10763406 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Analytical Column | Varje |
| 10738043 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10084453 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10408014 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10169284 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Varje |
| 10089832 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10121533 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10203053 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10293763 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hög temperatur kolumn | Varje |
| 10429534 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Varje |
| 10753616 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Varje |
| 11518720 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | HTS Kolumn, 3 Pk. | Paket med 3 |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28011" för att få ditt kampanjpris.
Descripción
Erbjud 100 % poröst grafitkol för utökade separationsmöjligheter med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol LC-kolonner. Förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH och höga temperaturer.
Lämplig för att lösa problemseparationer.
- Exceptionell retention av mycket polära analyter
- Sann ortoganalitet till C18
- Separerade strukturellt besläktade ämnen
- pH stabil från 0 till 14
- Utmärkt för högtemperaturapplikationer
- Hårdvara för pelare i 100 % rostfritt stål
- PEEK-fri kolonnhårdvara för användning vid temperaturer över 120 °C
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Observera att vissa kolumner är för användning med förhöjda temperaturer. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Especificaciones
Especificaciones
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 0,7 ml/min |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 0 till 14 |
| Porstorlek | 250Å |
| Ytarea | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| Stationär fas | Poröst grafiskt kol |
| Produktlinje | Hypercarb |
| Förpackningsmaterial | Sfäriskt, poröst grafiskt kol |
| Kolbelastning | 100% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Fas | Omvänd fas |
| Typ | Analytisk kolonn |
| Mostrar más Mostrar menos |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.