Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol-HPLC-kolonner
Produktkod. 10641514 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Partikelstorlek:
3 μm
3μ m
5 μm
5μ m
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Förberedande kolumn
HTS Kolumn, 3 Pk.
Hög temperatur kolumn
Högtemperaturkolonne
Skyddskassett, 2 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Varje
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumnformat Förpackningsstorlek
10641514 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10449334 30 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonn Paket med 4
10087874 30 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10057484 30 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10755316 50 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10437263 50 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10130593 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10129334 100 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10384603 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10682854 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10223313 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10569925 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10518215 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10017394 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10744624 100 mm 4.6 mm 3 μm Hög temperatur kolumn Varje
10333025 100 mm 3 mm 3 μm Hög temperatur kolumn Varje
10191333 100 mm 2.1 mm 3 μm Hög temperatur kolumn Varje
10037504 100 mm 1 mm 3 μm Högtemperaturkolonne Varje
10131913 50 mm 4.6 mm 3 μm Högtemperaturkolonne Varje
10354873 50 mm 2.1 mm 3 μm Hög temperatur kolumn Varje
10704386 30 mm 2.1 mm 3 μm Högtemperaturkolonne Varje
11538300 10 mm 2.1 mm 3 μm Skyddskassett, 2 st. Paket med 2
11548300 10 mm 3 mm 3μ m - Paket med 2
11558300 10 mm 4 mm 3 μm Skyddskassett, 2 st. Paket med 2
10764437 10 mm 1 mm 3μ m - Paket med 2
10259794 10 mm 1 mm 5μ m - Paket med 2
11568300 10 mm 2.1 mm 5μ m - Paket med 2
11588300 10 mm 4 mm 5μ m - Paket med 2
11578300 10 mm 3 mm 5μ m - Paket med 2
10631134 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10543985 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10579818 150 mm 1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10188904 150 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10548205 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10753406 30 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10007744 100 mm 1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10334273 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10640716 30 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10763406 30 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10745983 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10322435 50 mm 1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10738043 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10191163 50 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10084453 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10408014 150 mm 21.2 mm 5 μm Förberedande kolumn Varje
10095984 150 mm 10 mm 5 μm Förberedande kolumn Varje
10271285 100 mm 30 mm 5 μm Förberedande kolumn Varje
10169284 100 mm 21.2 mm 5 μm Förberedande kolumn Varje
10270855 100 mm 10 mm 5 μm Förberedande kolumn Varje
10089832 100 mm 4.6 mm 5 μm Hög temperatur kolumn Varje
10121533 100 mm 2.1 mm 5 μm Hög temperatur kolumn Varje
10203053 50 mm 4.6 mm 5 μm Högtemperaturkolonne Varje
10293763 50 mm 2.1 mm 5 μm Hög temperatur kolumn Varje
10429534 30 mm 4.6 mm 5 μm Högtemperaturkolonne Varje
10753616 30 mm 2.1 mm 5 μm Högtemperaturkolonne Varje
11518720 20 mm 2.1 mm 5 μm HTS Kolumn, 3 Pk. Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Produktkod. 10641514 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35003052130
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH och höga temperaturer.
Erbjud 100 % poröst grafitkol för utökade separationsmöjligheter med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol LC-kolonner. Förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH och höga temperaturer.
Lämplig för att lösa problemseparationer.
  • Exceptionell retention av mycket polära analyter
  • Sann ortoganalitet till C18
  • Separerade strukturellt besläktade ämnen
  • pH stabil från 0 till 14
  • Utmärkt för högtemperaturapplikationer
  • Hårdvara för pelare i 100 % rostfritt stål
  • PEEK-fri kolonnhårdvara för användning vid temperaturer över 120 °C
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Observera att vissa kolumner är för användning med förhöjda temperaturer. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 0 till 14
Porstorlek 250Å
Ytarea 120 m² /g
Temperatur 105 °C
Stationär fas Poröst grafiskt kol
Produktlinje Hypercarb
Förpackningsmaterial Sfäriskt, poröst grafiskt kol
Kolbelastning 100%
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas
Produkttyp Analytisk kolonn
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.