Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 150 mm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable form 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | High Temperature Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 1 to 14 |
| Porstorlek | 250 Å |
| Ytarea | 120 m²/g |
| USP typ | L109 |
| Stationär fas | Porous Graphitic Carbon |
| Produktlinje | Hypercarb |
| Visa mer |