Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Produktkod. 11518420 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11518420
Brand: Thermo Scientific™ 35005254630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Kolumner ger dig 100 % poröst grafitkol för utökade separationsmöjligheter
  • Exceptionell retention av mycket polära analyter
  • Sann ortoganalitet till C18
  • Separerade strukturellt besläktade ämnen
  • pH stabil från 0 till 14
  • Utmärkt för högtemperaturapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 1 till 14
Porstorlek 250Å
Ytarea 120 m² /g
USP typ L109
Stationär fas Grafiskt kol
Produktlinje Hypercarb
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 100%
Kolumntyp Blandat läge
Fas Normal och omvänd fas