Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Exceptionell retention av mycket polära analyter
- Sann ortoganalitet till C18
- Separerade strukturellt besläktade ämnen
- pH stabil från 0 till 14
- Utmärkt för högtemperaturapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
Kolumnformat | Analytisk kolonn |
Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
Längd (metrisk) | 250 mm |
Partikelstorlek | 5 μm |
pH | 1 till 14 |
Porstorlek | 250Å |
Ytarea | 120 m² /g |
USP typ | L109 |
Stationär fas | Grafiskt kol |
Produktlinje | Hypercarb |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering