Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 till 500L tankliners, 200L liner - Bottendränering, bestrålad
Produktkod. 17820587 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17820587 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30646.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10120.00 SEK
    8320.64 SEK / Paket med 5
    Save 1799.36 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 till 500L tankliners finns tillgängliga med eller utan bottendränering och tillhandahålls sterila för hantering av vätskor i bioproduktionsapplikationer.
Tankliner Nyckelfunktioner:
  • Finns i storlekar som passar in i industristandard cylindriska tankar och i Thermo Scientific HyPerforma Trummor (SV3011X-, SV50076- och SV50517-serien)
  • Kildesign möjliggör en nära passning till tanken
  • Kammare konstruerad av Thermo Scientific CX3-9 film, som ger samma kontaktyta som andra Thermo Scientific BPC:er
  • Levereras gammabestrålad
  • Anpassningsalternativ är tillgängliga genom att kontakta någon av våra Thermo Scientific Representanter idag
Standard tankliners för dina vätskeapplikationer finns i lager i följande konfigurationer:
SH30647.01 till .03:
  • 50 till 200L tankliner
  • Supportbehållare behövs: Design för att passa in HyPerforma Plattbotten PE-trummor (SV50076-serien)
  • Antal: Varje = 1 liner
SH30647.04 till .07:
  • 50 till 500L tankliner
  • Supportbehållare behövs: Designad för att passa in i industristandard cylindriska tankar (SV3011X-serien)
  • Antal: Styck = 1 liner
SH30646-serien:
  • 50 till 200L tankliner med ett bottenavlopp
  • Bottom Lineset 1: 72tum. (182,9 cm) slang som leder till en snabbkoppling (MPX serie) Sätt i (hane) kontakt
  • Supportbehållare behövs: Designad för att passa in HyPerforma PE-trummor med konisk botten (SV50517-serien)
Beställningsinformation:
Levereras dubbla polypåsar och bestrålas med analyscertifikat.
Rekommenderas för:
  • Hydrering av pulveriserat media och buffertar
  • Samling av icke-sterila lösningar och vätskor
  • Icke-aseptisk insamling av avfallsvätskor från separerings- och reningssystem
För att beställa, använd artikelnumren som anges i tabellen ovan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 L
Ytterförpackning Läggs i kraftiga kartonger med produkt- och partiidentifikation.
Skyddande inre förpackning Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området
För användning med (utrustning) HyPerforma PE-trummor med konisk botten - SV50517.06
Steriliseringsmetod Bestrålat
Produktlinje HyPerforma
Port detalj 1/2 tum. Quick Disconnect Insert (MPX serie);MPX-insats, polykarbonat
Filmbeskrivning CX3-9