Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 till 500L tankliners, 500L liner - Diameter: 31in. (79 cm)
Produktkod. 17880637 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Produktkod. Sterilitet
17880637 Icke-steril
1 options
Produktkod. 17880637 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30647.07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8420.00 SEK
    6923.64 SEK / Paket med 5
    Save 1496.36 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 till 500L tankliners finns tillgängliga med eller utan bottendränering och tillhandahålls sterila för hantering av vätskor i bioproduktionsapplikationer.
Standard Thermo Scientific tankliners har en öppen topp för maximal återhämtning, med trumdocka tillgänglig för att ge rörlighet.
Funktioner
  • Minimerar biobelastning på grund av konstruktion i en ISO 7 renrum under sterila cGMP-förhållanden.
  • Eliminerar rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och minskar riskerna för korskontaminering.
Tillämpningar av Thermo Scientific tankliner:
  • Tar bort behovet av tankrengöring och hjälper till att minska cykeltiderna.
  • Underlättar återfuktning av pulverformiga medier och buffertar, och sammanslagning av icke-sterila lösningar och vätskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Ytterförpackning Läggs i kraftiga kartonger med produkt- och partiidentifikation.
Skyddande inre förpackning Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området
För användning med (utrustning) Cylindriska tankar av industristandard
Steriliseringsmetod Bestrålat
Produktlinje HyPerforma
Filmbeskrivning CX3-9