Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 100L, 1 port, with clamps
Produktkod. 10485025 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Each
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10485025 Each Varje
1 options
Produktkod. 10485025 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SV50517.09
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Thermo Scientific™ HyPerforma Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container Systems and Tank Liners.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container™ Systems and Tank Liners.
  • Includes lid and clamps
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Conical LLDPE 4
Material LLDPE
Kapacitet (metrisk) 100L
Mått 60cm x 76cm (23.5 in. x 29.75 in.)
Port detalj Bottom Port: 10.2 cm (4 in.)
Kvantitet Each
Produktlinje HyPerforma
Gröna funktioner Fewer resources used and less waste