Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Koniska LLDPE-trummor
Produktkod. 13168476 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13168476 50 l Varje
1 options
Produktkod. 13168476 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SV50517.04
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Thermo Scientific™ HyPerforma Koniska LLDPE-trummor är designade för användning med BioProcess Container System och tankliners.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Koniska LLDPE-trummor är designade för användning med BioProcess Container™ System och tankliners.
  • Inkluderar lock och klämmor
  • 4 tum. bottenporten tillåter större variation av anpassning till bottenporten på BPC; kan användas i stället för trumma med 1,75 tum. hamn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Material LLDPE
Beskrivning Konisk LLDPE trumma