Beskrivning
- Bioprocessbehållare (BPC ) för HyPerforma DynaDrive Engångsbruk Bioreactor (SUB) är gjord med egen Aegis5-14-film
- Denna film används i stor utsträckning av många globala biofarmaceutiska företag för alla steg i biobearbetning
- Aegis5-14 film introducerades 2013 och har en ren profil, med kompletta BPOG urlakningsbara och extraktionstestningsriktlinjer (LE) &för alla komponenter som används i HyPerforma DynaDrive BPC:er
- Både standard och anpassad BPC konfigurationer är tillgängliga
- Standardkonfigurationer är för en mängd vanliga applikationer, medan anpassade konfigurationer är för kundspecifika applikationer
Viktiga fördelar för BPC:erna inkluderar :
- Förbättrad spridningsteknik för att maximera effektiviteten samtidigt som den levererar förbättrad massöverföringsprestanda
- Den senaste sensorteknologin inom engångs- eller autoklaverbara sonder, inklusive:
- pH —elektrokemiska engångs- eller återanvändbara sonder och optisk engångssensor
- pO—2 optiska engångs- eller återanvändbara prober
- Engångsskum —skumsensor inbyggd BPC
- Kapacitans —engångssensor eller återanvändbar sond
- Raman —optisk sondport in i BPC
- Valfria portar för alternerande tangentiellt flöde (ATF) eller tangentiellt flödesfiltrering (TFF)
- Inbyggt kondensorsystem för 3 000 och 5 000 L BPC, vilket hjälper till att förlänga livslängden och minska mängden avgasfilter som behövs
- Användning av tvärflödesspridningsteknologi för att säkerställa korrekt gasblandning i huvudutrymmet under frö- eller terminalcellkulturer med låg volym
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 50 l |
| Filmbeskrivning | Aegis 5-14 |