Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 100L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Produktkod. 10195873 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10195873 100 L Varje
1 options
Produktkod. 10195873 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SV50076.03
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Use this LLDPE drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
Use Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
  • Includes lid and clamps
  • Available in cylindrical, conical and flat-bottom
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 L
Beskrivning Flat-bottom Outer Support Container for Bioprocess Bags, Port detail 4 and 1.75 in.
Mått 45 x 79 cm (17.63 x 31.25 in.)
Port detalj Top Dispense
Produktlinje HyPerforma, HyPerforma™
Kvantitet 100 L