Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 200L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Produktkod. 10667014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10667014 Varje
1 options
Produktkod. 10667014 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SV50076.04
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Use this LLDPE drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
Use Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
  • Includes lid and clamps
  • Available in cylindrical, conical and flat-bottom
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 L
Beskrivning Flat-bottom Outer Support Container for Bioprocess Bags, Port detail 4 and 1.75 in.
Mått 59 x 93 cm (23.38 x 36.5 in.)
Port detalj Top Dispense (4 in., 1.75 in.)
Produktlinje HyPerforma, HyPerforma™