Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE-trumma, 50L, flat-bottom yttre stödbehållare för BPC:er
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd Thermo Scientific™ HyPerforma™ flat-bottom LLDPE-trumma med 3D-bioprocessbehållare och tankfoder.
- Inkluderar lock och klämmor
- Finns i cylindrisk, konisk och platt botten
- 4-tums bottenport möjliggör större variation av anpassning till bottenporten på BPC; kan användas istället för trumman med 1,75-tums port
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Beskrivning | Flat-bottom yttre stödbehållare för bioprocesspåsar, hamndetalj 4 och 1,75 tum |
| Mått | 45 x 53 cm (17,63 x 20,75 tum) |
| Port detalj | Toppdosering |
| Produktlinje | HyPerforma |
| Kvantitet | 50 L |