Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3 Lab Bioprocesskontroller
Produktkod. 31751203 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31751203 5 L
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 31751203 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer G3Lab.10111
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
HyPerforma G3 Labs bioprocesskontroller konfigurerad för 5 L DynaDrive engångsbioreaktorn. Inkluderar bastillbehörskit med motor, ventilationsfiltervärmare, våg och anslutningskablar. Standardpumpar och MFC-konfiguration ger precis vätske- och gaskontroll för bioprocessapplikationer.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocess Controller, G3Lab.10111, är ett bänkskalat styrsystem utformat för att stödja engångs- och autoklavbara bioreaktorer för upstream processutveckling. G3Lab-kontrollern, som är konstruerad för flexibilitet och användarvänlighet, möjliggör exakt kontroll av kritiska processparametrar inklusive pH, löst syre (DO), temperatur, omrörning och gasflöde, vilket gör den väl lämpad för processutveckling och nedskalningsstudier.
G3Lab-kontrollern integreras sömlöst med Thermo Scientific™ engångsbioreaktorplattformar, inklusive DynaDrive™ 5 L Single-Use Bioreactor, och arbetar med Thermo Scientific™ TruBio™ Bioprocess Automation Software. Dess kompakta bänkfotavtryck och automatiseringskontroll stödjer effektiva laboratoriearbetsflöden samtidigt som den bibehåller konsekvens med större styrstrategier.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Designad för laboratoriebaserad processutveckling med stöd för engångs- och autoklavbara bioreaktorer upp till 50 L
  • Stöder övervakning och kontroll av pH, DO, temperatur, omrörning och gasleverans för robust uppströms drift
  • Massflödesregulator förinställd för 5 L DynaDrive standardgasningsstrategier – Liter per minut (LPM): 1-Luft: 2 LPM, 2-Luft: 0,25 LPM, 3-O2: 2 LPM, 4-O2: 0,25 LPM, 5-CO2: 0,25 LPM, 6-N2: 0,5 LPM
  • Kvalificerad för användning med DynaDrive™ 5 L Single-Use Bioreactor och andra Thermo Scientific™ bänkbioreaktorer
  • Fungerar med TruBio™ programvara för att möjliggöra recepthantering, dataloggning och skalbara kontrollstrategier
  • Bänkformfaktorn stödjer effektiv användning av laboratorieutrymmet samtidigt som industristyren bibehålls
Typiska tillämpningar
  • Utveckling och optimering av processer uppströms
  • Nedskalningsmodellering för matade batch- eller perfusionsprocesser
  • Utveckling av medie- och flödesstrategi
  • Frötåg och N-1 processkontroll
  • Teknologiöverföring från laboratorieskala till pilot- och tillverkningsmiljöer
Produktdetaljer (höjdpunkter)
  • Produkttyp: Bioprocesskontroller (bench scale)
  • Kontrollmodell: HyPerforma™ G3Lab™
  • Katalognummer: G3Lab.10111
  • Stödd bioreaktorskala: 1 L till 50 L
  • Programvara: Thermo Scientific™ TruBio™ Bioprocessautomationsprogramvara
  • Arkitektur: DeltaV, konfigurerbar för engångsbioprocessing
Nödvändiga nätverkskomponenter
  • HyPerforma™ G3Lab-kontroller™ kräver ett TruLogic-kabinett och ProPlus nätverk för att fungera
  • Vänligen kontakta din Fisher Scientific representant för mer information
Designad för skalbar bioprocessering
G3Lab.10111-styrenheten är en del av Thermo Scientific™ HyPerforma™ kontrollekosystemet och erbjuder en konsekvent användarupplevelse och kontrollfilosofi över bänk-, pilot- och tillverkningsskalor. När det används med Thermo Scientific™ engångsbioreaktorer stödjer det strömlinjeformade arbetsflöden och förenklad tekniköverföring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
För användning med (utrustning) Engångsanvändning Bioreactor