Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ Hårdvara, konisk trumma, 100L
Produktkod. 17988241 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 l
Produktkod. Kvantitet
17988241 100 l
1 options
Produktkod. 17988241 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SV50517.12
 Begränsad artikel
I lager
Den 100L Thermo Scientific™ koniska trumman, toppdos, med klämmor används som en del av Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ systemet för att stödja bioproduktionsblandningar.
Den 100L Thermo Scientific™ koniska trumman, toppdos, med klämmor används som en del av Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ systemet för att stödja bioproduktionsblandningar. Ytterligare komponenter i systemet inkluderar Thermo Scientific™ BioProcess Container HyPerforma™ Mixtainer™ (BPC) med en integrerad magnetisk omrörarstång, en magnetisk omrörningsplatta, en stödplatta och en dolly. Den optimerade stödhårdvaran möjliggör blandning, flytt, lagring, frakt och avmatning av BPC innehållet samtidigt som innehållet behålls sterilitet. Standardprodukter finns tillgängliga för steril blandning mellan vätska och vätska eller för blandning av pulver till vätska.
Rekommenderas för:
  • Hydrering av pulveriserat medium och buffertar
  • Steril blandning av cellkulturmedia med sera och reagenser
  • Steril blandning av buffertlösningar eller andra processvätskor
  • Samling av sterila vätskefraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 L
Produktlinje HyPerforma, Mixtainer
Port detalj Nedre port: 4 tum (10,2 cm)
Kvantitet 100 l
Mått 60 cm x 76 cm (23,5 tum x 29,75 tum)