Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ Hårdvara, konisk trumma, 200L
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Den 200L Thermo Scientific™ koniska trummatören med klämmor används som en del av Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ systemet för att stödja bioproduktionsblandningar. Ytterligare komponenter i systemet inkluderar Thermo Scientific™ BioProcess Container HyPerforma™ Mixtainer™ (BPC) med en integrerad magnetisk omrörarstång, en magnetisk omrörningsplatta, en stödplatta och en dolly. Den optimerade stödhårdvaran möjliggör blandning, flytt, lagring, frakt och avmatning av BPC innehållet samtidigt som innehållet behålls sterilitet. Standardprodukter finns tillgängliga för steril blandning mellan vätska och vätska eller för blandning av pulver till vätska.
Rekommenderas för:
- Hydrering av pulveriserat medium och buffertar
- Steril blandning av cellkulturmedia med sera och reagenser
- Steril blandning av buffertlösningar eller andra processvätskor
- Samling av sterila vätskefraktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 L |
| Produktlinje | HyPerforma, Mixtainer |
| Port detalj | Nedre port: 10,2 cm (4 tum) |
| Kvantitet | 200 l |
| Mått | 60 cm x 114 cm (23,5 tum x 44,75 tum) |