Läs mer
HyPerforma™ Mixtainer™ Hårdvara, magnetisk omrörarplatta; EU 230V, 50/60 Hz, 0,5 ampere
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Produktlinje | HyPerforma , Mixtainer |