Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ Hårdvara, stödplatta av rostfritt stål; EU
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ Stödplatta av rostfritt stål (EU) är en del av Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ system för att stödja bioproduktionsblandningstillämpningar. Ytterligare komponenter i systemet inkluderar Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ BioProcess Container (BPC ) med en integrerad magnetisk omrörarstav, en konisk trumma, en magnetisk omrörarplatta och en docka. Den optimerade stödhårdvaran tillåter blandning, flyttning, lagring, frakt och tömning av BPC innehållet samtidigt som innehållet är sterilt. Standardprodukter finns tillgängliga för steril vätska-till-vätska eller pulver-till-vätska-blandning.
Rekommenderas för:
- Hydrering av pulveriserat media och buffertar
- Steril blandning av cellodlingsmedia med sera och reagens
- Steril blandning av buffertlösningar eller andra processvätskor
- Samling av sterila flytande fraktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 14,19 x 14,19 x 4 tum. |
| Kvantitet | Varje |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Produktlinje | HyPerforma , Mixtainer |