Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Engångsblandare DS 300, enhet med trumlägesställare och justerbart motorhuvud
Product Code. 30214829 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
300 l
Product Code. Kvantitet
30214829 300 l
1 options
Product Code. 30214829 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SUMDS0300.9003
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De Thermo Scientific™ HyPerforma™ DS 300 engångsmixer (S.U.M. ) bygger på den beprövade äldre designen av SUM; men optimerad för applikationer med låg kostnad och hög genomströmning. Det mindre fotavtrycket och den lägre vikten HyPerforma S.U.M. DS 300 ger rörlighet och flexibilitet vid blandning av applikationer som för närvarande inte finns på marknaden.
  • Dockningsstationen består av en bas i rostfritt stål med låsande hjul, ett justerbart handtag, en förankrad handhållen kontrollenhet, en elektronisk vertikallyftmekanism med integrerad höjdindikator, motorfäste och motor, tre storlekar på drivaxlar, två justeringsverktyg - en skiftnyckel och en momentnyckel. Ett motorhuvud med justerbar vinkel och placerad trumma finns som tilläggsalternativ.
  • Stöd för hårdvara optimerad för blandning, lagring, transport och tömning i ett slutet system för att hjälpa till att minimera risken för korskontaminering.
  • Toppavloppsstödbehållare finns i storlekarna 50, 100, 200 och 300 L; med bottendräneringsfat tillgängliga i storlekarna 50, 100 och 200 L.
  • Standard BPC:er tillgängliga för vätske/vätska och pulver/vätska blandning.
  • Tillvalsdockor finns tillgängliga för alla trumstorlekar.
Tillämpningar av Thermo Scientific HyPerforma DS 300 S.U.M. omfatta:
  • Hydrering av pulveriserat media och buffertar.
  • Steril blandning av buffertar, cellodlingsmedia eller andra processvätskor.
  • Samling av sterila flytande fraktioner.
Tillbehör: Återanvändbart lagernav, Cat # SV5017777
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 300 L
Material Rostfritt stål (304)
Blandningshastighetsområde 30-350 RPM
Kvantitet 300 l
Strömkrav 108 - 240 VAC 50 - 60 Hz; 15 ampere
Vikt 180 kg (398 Ib.)
Produktlinje HyPerforma