Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC förser slutanvändare som producerar biologiska läkemedel eller vaccinläkemedel med ett sterilt vätskelagringssystem med stora volymer för volymer från 200 —L till 3 000 L utformat för insamling och förvaring av sterila processvätskor såsom cellodlingsmedia, processvatten eller reningsmedia. Alternativen inkluderar temperaturkontroll genom integrerade vattenjackor, BPC utplacering av hissar, samt andra alternativ för att optimera prestanda i dina produktionsprocesser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 l |
| Produkttyp | Bioprocessbehållare (BPC ) |
| Infoga typ | Horisontellt kilad |