Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17978261 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 l
500 l
Infoga typ:
Horisontellt vinkelförsedd
Vertikalt vinkelhakad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Infoga typ
17978261 500 l Vertikalt vinkelhakad
17958221 200 l Horisontellt vinkelförsedd
17948221 500 l Horisontellt vinkelförsedd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17978261 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31188.03
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC förser slutanvändare som producerar biologiska läkemedel eller vaccinläkemedel med ett sterilt vätskelagringssystem med stora volymer för volymer från 200 —L till 3 000 L utformat för insamling och förvaring av sterila processvätskor såsom cellodlingsmedia, processvatten eller reningsmedia. Alternativen inkluderar temperaturkontroll genom integrerade vattenjackor, BPC utplacering av hissar, samt andra alternativ för att optimera prestanda i dina produktionsprocesser.
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC förser slutanvändare som producerar biologiska läkemedel eller vaccinläkemedel med ett sterilt vätskelagringssystem med stora volymer för volymer från 200 —L till 3 000 L utformat för insamling och förvaring av sterila processvätskor såsom cellodlingsmedia, processvatten eller reningsmedia. Alternativen inkluderar temperaturkontroll genom integrerade vattenjackor, BPC utplacering av hissar, samt andra alternativ för att optimera prestanda i dina produktionsprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 l
Produkttyp Bioprocessbehållare (BPC )
Infoga typ Vertikalt vinkelhakad