Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film
Produktkod. p-7188047 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
200 L
500 L
Infoga typ:
Horizontally-gusseted
Vertically-gusseted
Produktkod. 17958221
Brand: Thermo Scientific™ SH31188.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC förser slutanvändare som producerar biologiska läkemedel eller vaccinläkemedel med ett sterilt vätskelagringssystem med stora volymer för volymer från 200 —L till 3 000 L utformat för insamling och förvaring av sterila processvätskor såsom cellodlingsmedia, processvatten eller reningsmedia. Alternativen inkluderar temperaturkontroll genom integrerade vattenjackor, BPC utplacering av hissar, samt andra alternativ för att optimera prestanda i dina produktionsprocesser.
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC förser slutanvändare som producerar biologiska läkemedel eller vaccinläkemedel med ett sterilt vätskelagringssystem med stora volymer för volymer från 200 —L till 3 000 L utformat för insamling och förvaring av sterila processvätskor såsom cellodlingsmedia, processvatten eller reningsmedia. Alternativen inkluderar temperaturkontroll genom integrerade vattenjackor, BPC utplacering av hissar, samt andra alternativ för att optimera prestanda i dina produktionsprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 L
Produkttyp Bioprocessbehållare (BPC )
Infoga typ Horizontally-gusseted