Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankliners, CX3-9 Liner
Produktkod. 17840567 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
19 l
28 l
38 l
378 l
757 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17840567 19 l
17810647 378 l
17820567 757 l
17830567 28 l
17870567 38 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17840567 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30647.18
 Begränsad artikel
I lager
Tank liner system med topp tåg består av CX3-9 enkel bana, flerlagers plastfilm, med dimensioner optimerade för trummor och vanliga cylindriska tankar av industristandard. De har en öppen topp för maximal återhämtning, med trumdocka tillgänglig för att ge rörlighet.
  • Minimerar biobelastning på grund av konstruktion i en ISO 7 renrum under sterila cGMP-förhållanden.
  • Eliminerar rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och minskar riskerna för korskontaminering.
Användningsområden:
  • Tar bort behovet av tankrengöring och hjälper till att minska cykeltiderna.
  • Underlättar återfuktning av pulverformiga medier och buffertar, och sammanslagning av icke-sterila lösningar och vätskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 19 l
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Ytterförpackning Kartonger
Skyddande inre förpackning Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området
Steriliseringsmetod Bestrålat
Produktlinje HyPerforma
Filmbeskrivning CX3-9