Läs mer
Hypericin, 98 %
Produktkod. 11466440
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466440 100 mg 100mg
11456440 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26425.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Hypericin, CAS # 548-04-9, är ett antrakinonderivat som visar antidepressiva, antivirala, antineoplastiska och immunostimulerande aktiviteter. | CAS: 548-04-9 | C30H16O8 | 504,45 g/mol
Hämmare av proteinkinas C; inducerar fotosyntetiserad apoptos. Hypercin fungerar som ett antibiotikum och antiviral. Det är involverat i hämningen av enzymet dopamin-betahydroxylasverkan. Det uppvisar också ett anti-HIV- och anticancerläkemedel. Dessutom är det användbart i fotodynamisk terapi. Utöver detta fungerar det som en hämmare av proteinkinas C som inducerar fotosyntetiserad apoptos.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Hypericin är en antrakinonderivat som finns i den gula blomman av Hypericum perforatum (även känd som johannesört)
  • Denna förening har förmågan att hämma proteinkinas C och inducera fotosyntetiserad apoptos
Tillämpning
  • Den visar antibiotika- och antivirala aktiviteter
  • Den antidepressiva aktiviteten hos denna förening kan vara kopplad till dess förmåga att hämma neuronalt upptag av serotonin, noradrenalin, dopamin, gammaaminosmörsyra (GABA) och L-glutamat
  • Eftersom denna förening kan hämma sammansättning och utsöndring av viruspartiklar i infekterade celler, kan hypericin också förhindra replikation av inkapslade virus
  • Det har beskrivits att denna förening också kan uppvisa anti-HIV- och anticancer-aktiviteter
  • Hypericin visar också en effektiv fototoxisk aktivitet och kan utlösa apoptotiska banor, vilket resulterar i bildandet av reaktiva syrearter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-04-9
Molekylformel C30H16O8
Molekylvikt (g/mol) 504.45
MDL-nummer MFCD00016683
InChI-nyckel BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypericin, hypericum red, hipericina, hypericine, hyperizin, cyclosan, 1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro 1,10,9,8-opqra perylene-7,14-dione, cyclo-werol, hypericum extract, vimrxyn
PubChem CID 5281051
ChEBI CHEBI:5835
LEDER CC1=CC(=C2C3=C1C4=C5C(=C(C=C4C)O)C(=O)C6=C(C=C(C7=C6C5=C3C8=C7C(=CC(=C8C2=O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypericin
Smältpunkt ∼320 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1917913
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4863
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dimetylsulfoxid, metanol, aceton, etylmetylketon, pyridin och natriumhydroxid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 504.44
Procent renhet 98%
RUO– Endast forskningsanvändning