Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC-kolonner
Produktkod. 11587531 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
7.7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11587531
Brand: Thermo Scientific™ 69310307780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglig i H +- , Ca +2- , Pb +2- och Na + -former.
Finns i formerna H + , Ca +2 , Pb +2 och Na + , Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ LC-kolonner är den lämpliga motjonen för att uppfylla applikationskraven.
Polymerbaserade kolonner för kolhydratanalys erbjuder fördelar för kromatografen inklusive temperatur- och pH-stabilitet, samt förbättrade lösningsmedelsval.
  • Designad för bestämning av kolhydrater, sackarider, organiska syror och alkoholer
  • Effektiva och reproducerbara monodispersa partiklar
  • Stabil för långa kolonnlivslängder även vid lågt pH och höga temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 7.7 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 300 mm
Max. Tryck 363 psi (25 bar)
Partikelstorlek 10 μm
pH 1 till 11
Temperatur 85 °C
USP typ L58
Stationär fas Na+ motjon
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
Kolumntyp Kolhydratanalys
Fas Ligandutbyte
Typ Analytisk kolonn