Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Tillverkad med en egen process och utsatt för stränga kvalitetskontrollprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ LC-kolonner används för lämplig motjon för att uppfylla applikationskraven. Varje kolumn testas individuellt för att säkerställa kolumn-till-kolumn reproducerbarhet.
- Designad för bestämning av kolhydrater, sackarider, organiska syror och alkoholer
- Effektiva och reproducerbara monodispersa partiklar
- Stabil för långa kolonnlivslängder även vid lågt pH och höga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskolonn |
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 725 psi (50 bar) |
| Partikelstorlek | 8μ m |
| pH | 1 till 11 |
| Temperatur | 90 °C |
| USP typ | L19 |
| Stationär fas | Ca2+ motjon |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.