Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ HPLC-kolonner
Produktkod. 11507531 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
5 mm
50 mm
100 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
7.7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11507531
Brand: Thermo Scientific™ 69008057726
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade med en patentskyddad process och utsatta för strikta kvalitetskontrollprocedurer, används dessa LC-kolonner för lämplig motjon för att uppfylla applikationskraven.
Tillverkad med en egen process och utsatt för stränga kvalitetskontrollprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ LC-kolonner används för lämplig motjon för att uppfylla applikationskraven. Varje kolumn testas individuellt för att säkerställa kolumn-till-kolumn reproducerbarhet.
Polymerbaserade kolonner för kolhydratanalys erbjuder fördelar för kromatografen inklusive temperatur- och pH-stabilitet, samt förbättrade lösningsmedelsval.
  • Designad för bestämning av kolhydrater, sackarider, organiska syror och alkoholer
  • Effektiva och reproducerbara monodispersa partiklar
  • Stabil för långa kolonnlivslängder även vid lågt pH och höga temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskolonn
Diameter (metrisk) 7.7 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 725 psi (50 bar)
Partikelstorlek 8μ m
pH 1 till 11
Temperatur 65 °C
USP typ L17
Stationär fas H+ Motjon
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
Kolumntyp Ligandutbyte
Fas Ligandutbyte
Typ Skyddskolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.