Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
5 mm
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
7.7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Tillverkad med en egen process och utsatt för stränga kvalitetskontrollprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-kolonner används för lämplig motjon för att uppfylla applikationskraven. Varje kolumn testas individuellt för att säkerställa kolumn-till-kolumn reproducerbarhet.
Polymerbaserade kolonner för kolhydratanalys erbjuder fördelar för kromatografen inklusive temperatur- och pH-stabilitet, samt förbättrade lösningsmedelsval.
- Designad för bestämning av kolhydrater, sackarider, organiska syror och alkoholer
- Effektiva och reproducerbara monodispersa partiklar
- Stabil för långa kolonnlivslängder även vid lågt pH och höga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskassett, 2 st. |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 5 mm |
| Max. Tryck | 725 psi (50 bar) |
| Partikelstorlek | 8μ m |
| pH | 1 till 11 |
| Temperatur | 90 °C |
| USP typ | L34 |
| Stationär fas | Pb2+ motjon |
| Visa mer |