Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylpatroner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få utmärkt retention av läkemedel, metaboliter och strukturella isomerer med dessa aminopropyl SPE-patroner som tillåter både polära och anjonbytesinteraktioner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylpatroner har en polär sorbent som tillåter både polära och anjonbytesinteraktioner. Kemin erbjuder utmärkt retention av läkemedel, metaboliter och strukturella isomerer. Typiska tillämpningar inkluderar:
- Separation av strukturella isomerer
- Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
- Sackarider, fenoler och petroleumprodukter
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Beskrivning | 2 g Sängvikt; 15 ml kolonnvolym |
| Sängvikt | 2 000 mg |
| För användning med (applikation) | Extraktion av starka syror via polära och anjonbytesinteraktioner |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Aminopropyl |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.