Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylplattor
Produktkod. 10381235 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volym (metrisk) Tja:
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk) Tja unitSize
10381235 10 mg 1 ml Varje
10555105 25 mg 1 ml Varje
10117454 50 mg 1 ml Varje
13407026 10 mg 2 ml Varje
13417026 100 mg 2 ml Varje
13497016 25 mg 2 ml Varje
13487016 50 mg 2 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10381235 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60300505
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få utmärkt retention av läkemedel, metaboliter och strukturella isomerer med dessa aminopropyl SPE-brunnsplattor som tillåter både polära och anjonbytesinteraktioner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylplattor har en polär sorbent som tillåter både polära och anjonbytesinteraktioner. Kemin erbjuder utmärkt retention av läkemedel, metaboliter och strukturella isomerer. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Separation av strukturella isomerer
  • Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
  • Sackarider, fenoler och petroleumprodukter
Den sorbent som används i HyperSep Aminopropyl SPE 96-brunnars plattor och individuella brunnar fungerar som en svag anjonbytare och ger också förbättrad retention av starka anjoner som sulfonsyror.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Aminopropyl 10 mg/1 ml 96 avtagbar brunnsplatta
Sängvikt 10 mg
För användning med (applikation) Extraktion av starka syror via polära och anjonbytesinteraktioner
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Aminopropyl
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) Tja 1 ml
Kvantitet 1 Pk.