Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylpatroner
Produktkod. 11577581 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11577581 50 mg 1 ml Paket med 100
10725764 100 mg 1 ml Paket med 100
10680046 200 mg 3 ml Paket med 50
10045824 1000 mg 6 ml Paket med 30
10385053 500 mg 3 ml Paket med 50
10385003 500 mg 6 ml Paket med 30
10055634 2 000 mg 15 ml Paket med 20
10330955 5000 mg 25 ml Paket med 20
10026164 10 g 75 ml Paket med 10
16823210 500 mg 3 ml -
15840645 500 mg 6 ml Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11577581 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60108424
Beräknad leverans: 11-12-2026
Få utmärkt retention av läkemedel, metaboliter och strukturella isomerer med dessa aminopropyl SPE-patroner som tillåter både polära och anjonbytesinteraktioner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylpatroner har en polär sorbent som tillåter både polära och anjonbytesinteraktioner. Kemin erbjuder utmärkt retention av läkemedel, metaboliter och strukturella isomerer. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Separation av strukturella isomerer
  • Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
  • Sackarider, fenoler och petroleumprodukter
Den sorbent som används i HyperSep Aminopropyl SPE-patroner fungerar som en svag anjonbytare och ger också förbättrad retention av starka anjoner som sulfonsyror.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 1 ml
Beskrivning 50 mg Sängvikt; 1 ml kolonnvolym
Sängvikt 50 mg
För användning med (applikation) Extraktion av starka syror via polära och anjonbytesinteraktioner
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Aminopropyl
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet Paket om 100
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.