Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 tallrikar
Produktkod. 10724804 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
96 Fast brunnsplatta
96-brunnsplattan
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sängvikt Förpackningsstorlek
10724804 96-brunnsplattan 10 mg Varje
10734804 96-brunnsplattan 25 mg Varje
10364523 96-brunnsplattan 50 mg Varje
10631406 96-brunnsplattan 100 mg Varje
13446986 96 Fast brunnsplatta 100 mg Varje
13436986 96 Fast brunnsplatta 25 mg Varje
13456986 96 Fast brunnsplatta 50 mg Varje
13426986 96 Fast brunnsplatta 10 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10724804 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60300425
Beräknad leverans: 09-11-2026
Få förbättrad retention för de flesta opolära föreningar och organiska analyter i vattenhaltiga matriser med dessa hydrofoba C18-brunnar med omvänd fas och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-plattor har en mycket kvarhållande alkylbunden fas för opolära till måttligt polära föreningar. Det hydrofoba omvändfasmaterialet är kvarhållande för de flesta opolära föreningar och behåller de flesta organiska analyter från vattenhaltiga matriser.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96-brunnsplattan
Sängvikt 10 mg
För användning med (applikation) Extraktion av opolära till måttligt polära föreningar
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C18
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) Tja 1 mL