Beskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-plattor har en mycket kvarhållande alkylbunden fas för opolära till måttligt polära föreningar. Det hydrofoba omvändfasmaterialet är kvarhållande för de flesta opolära föreningar och behåller de flesta organiska analyter från vattenhaltiga matriser.
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 96-brunnsplatta; Sängvikt 25 mg |
| Sängvikt | 25 mg |
| För användning med (applikation) | Extraktion av opolära till måttligt polära föreningar |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep C18 |
| Typ | Extraktionsbrunnsplatta i fast fas |
| Volym (metrisk) Tja | 1 mL |