Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 patroner
Produktkod. 10631324 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10631324 200 mg 3 ml Paket med 50
10344653 1000 mg 6 ml Paket med 30
10571295 100 mg 1 ml Paket med 100
10434963 500 mg 3 ml Paket med 50
10098942 500 mg 6 ml Paket med 30
10610436 50 mg 1 ml Paket med 100
10523364 2 000 mg 15 ml Paket med 20
10166203 5000 mg 25 ml Paket med 20
10434445 10 g 75 ml Paket med 10
16293512 1000 mg 15 ml -
11514765 100 mg 3 ml Paket med 50
11830493 25 mg 1 ml Paket med 100
13476936 500 mg 10 ml Paket med 50
16873170 100 mg 1 ml -
16883170 200 mg 3 ml -
16893170 500 mg 3 ml -
15982217 500 mg 6 ml Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10631324 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60108303
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Få förbättrad retention för de flesta opolära föreningar och organiska analyter i vattenhaltiga matriser med dessa hydrofoba C18-patroner med omvänd fas.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-patroner har en mycket kvarhållande alkylbunden fas för opolära till måttligt polära föreningar. Det hydrofoba omvändfasmaterialet är kvarhållande för de flesta opolära föreningar och behåller de flesta organiska analyter från vattenhaltiga matriser.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Beskrivning 200 mg Sängvikt; 3 ml kolumnvolym
Sängvikt 200 mg
För användning med (applikation) Extraktion av opolära till måttligt polära föreningar
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C18
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Kvantitet Paket om 50
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.