Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 patroner
Produktkod. 10733867 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10733867
Brand: Thermo Scientific™ 60108705
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Behöver du ett mindre retentionsalternativ till C18 för polära och opolära föreningar? Dessa hydrofoba C8-kassetter med omvänd fas erbjuder utmärkt prestanda.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-kassetter erbjuder ett mindre retentionsalternativ till C18 för polära och opolära föreningar och är väl lämpade för metoder som kräver mindre retention än C18. Patronerna är idealiska för analys av:
  • Läkemedel och deras metaboliter i biologiska prover
  • Peptider i biologiska prover
HyperSep C8 SPE Cartridges provide excellent performance characteristics for moderately polar analytes. They also offer the potential for polar interactions greater than with C18.
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 25 ml
Beskrivning 5 g Bed Weight; 25 mL Column Volume
Sängvikt 5000 mg
För användning med (applikation) Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 to 60 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C8
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 25 mL
Kvantitet Pack of 20
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.