Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 plattor
Produktkod. 13466986 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volym (metrisk) Tja:
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk) Tja unitSize
13466986 10 mg 2 ml Varje
13496986 25 mg 2 ml Varje
13486986 50 mg 2 ml Varje
10513425 10 mg 1 ml Varje
10283593 25 mg 1 ml Varje
10485723 50 mg 1 ml Varje
10015874 100 mg 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13466986 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60307211
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behöver du ett mindre retentionsalternativ till C18 för polära och opolära föreningar? Dessa hydrofoba C8-brunnsplattor med omvänd fas erbjuder utmärkt prestanda.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-plattor erbjuder ett mindre retentionsalternativ till C18 för polära och opolära föreningar och är väl lämpade för metoder som kräver mindre retention än C18. Patronerna är idealiska för analys av:
  • Läkemedel och deras metaboliter i biologiska prover
  • Peptider i biologiska prover
HyperSep C8 SPE-brunnsplattor och individuella brunnar ger utmärkta prestandaegenskaper för måttligt polära analyter. De erbjuder också potential för polära interaktioner större än med C18.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96-brunnsplatta; Sängvikt 10 mg/2 ml
Sängvikt 10 mg
För användning med (applikation) Screening av läkemedel, metaboliter och peptider i biologiska prover
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C8
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) Tja 2 ml
Kvantitet 1 förpackning