Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano patroner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
En sorbent med medelpolaritet, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyanopatroner är mindre retentiva än kiseldioxid eller diol och är optimerade för isolering av polära föreningar från opolära matriser. Typiska tillämpningar inkluderar:
- Retention av polära föreningar från hexan och oljor
- Omvänd fasextraktion av måttligt polära föreningar
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i ett 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Beskrivning | 1 g Sängvikt; 6 ml kolumnvolym |
| Sängvikt | 1000 mg |
| För användning med (applikation) | Retention av polära föreningar från opolära matriser |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Cyano |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.