Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano patroner
Produktkod. 10630816 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10630816
Brand: Thermo Scientific™ 60108753
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få optimerad isolering av polära föreningar från opolära matriser med dessa cyano SPE-patroner med medium polaritet.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
En sorbent med medelpolaritet, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyanopatroner är mindre retentiva än kiseldioxid eller diol och är optimerade för isolering av polära föreningar från opolära matriser. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Retention av polära föreningar från hexan och oljor
  • Omvänd fasextraktion av måttligt polära föreningar
HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 75 ml
Beskrivning 10 g Bed Weight; 75 mL Column Volume
Sängvikt 10 g
För användning med (applikation) Retention of Polar Compounds From Nonpolar Matrices
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 to 60 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Cyano
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 75 mL
Kvantitet Pack of 10
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.