Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano patroner
Produktkod. 10755564 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10755564
Brand: Thermo Scientific™ 60108745
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimerad isolering av polära föreningar från opolära matriser med dessa cyano SPE-patroner med medium polaritet.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
En sorbent med medelpolaritet, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyanopatroner är mindre retentiva än kiseldioxid eller diol och är optimerade för isolering av polära föreningar från opolära matriser. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Retention av polära föreningar från hexan och oljor
  • Omvänd fasextraktion av måttligt polära föreningar
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i ett 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 1 ml
Beskrivning 100 mg Sängvikt; 1 ml kolumnvolym
Sängvikt 100 mg
För användning med (applikation) Retention av polära föreningar från opolära matriser
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Cyano
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet Paket om 100
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.