Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano plattor
Produktkod. 13447026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volym (metrisk) Tja:
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
13447026 100 mg 2 ml Varje
10592255 10 mg 1 ml Varje
10444593 25 mg 1 ml Varje
10069472 50 mg 1 ml Varje
10783297 100 mg 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13447026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60307304
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Få optimerad isolering av polära föreningar från opolära matriser, med dessa mellanpolära cyano SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
En sorbent med medelpolaritet, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyanoplattor är mindre retentiva än kiseldioxid eller diol och är optimerade för isolering av polära föreningar från opolära matriser. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Retention av polära föreningar från hexan och oljor
  • Omvänd fasextraktion av måttligt polära föreningar
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cyano 100 mg/2 ml 96 Fixed Well Plate
Sängvikt 100 mg
För användning med (applikation) Retention av polära föreningar från opolära matriser
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Cyano
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) Tja 2 ml
Kvantitet 1 Pk.