Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol plattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Den sorbent som används i Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Plates har korta alkylkedjor med polära funktionella grupper och är idealiska för isolering av polära föreningar. Typiska applikationer inkluderar:
- Normal fasextraktion av polära föreningar
- Rening av polära föreningar
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Diol 25 mg/1 mL 96 avtagbar brunnsplatta, 1 pk |
| Sängvikt | 25 mg |
| För användning med (applikation) | Extraktion och rening av polära föreningar |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Diol |
| Typ | Extraktionsbrunnsplatta i fast fas |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Volym (metrisk) Tja | 1 mL |