Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol plattor
Produktkod. 10514655 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10514655
Brand: Thermo Scientific™ 60300630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erhåll utmärkt normalfasextraktion av polära föreningar med dessa diol SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Den sorbent som används i Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Plates har korta alkylkedjor med polära funktionella grupper och är idealiska för isolering av polära föreningar. Typiska applikationer inkluderar:
  • Normal fasextraktion av polära föreningar
  • Rening av polära föreningar
HyperSep Diol SPE 96-brunnars plattor och individuella brunnar används vanligtvis som ett alternativ till kiseldioxid i normalfasapplikationer där kiseldioxidens sura karaktär kan vara problematisk.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Diol 10 mg/1 mL 96 avtagbar brunnsplatta, 1 pk
Sängvikt 10 mg
För användning med (applikation) Extraktion och rening av polära föreningar
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Diol
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) 1 ml
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato