Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol plattor
Produktkod. 13467026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13467026
Brand: Thermo Scientific™ 60307312
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erhåll utmärkt normalfasextraktion av polära föreningar med dessa diol SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Den sorbent som används i Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Plates har korta alkylkedjor med polära funktionella grupper och är idealiska för isolering av polära föreningar. Typiska applikationer inkluderar:
  • Normal fasextraktion av polära föreningar
  • Rening av polära föreningar
HyperSep Diol SPE 96-brunnars plattor och individuella brunnar används vanligtvis som ett alternativ till kiseldioxid i normalfasapplikationer där kiseldioxidens ’sura karaktär kan vara problematisk.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Diol 25 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
Sängvikt 25 mg
För användning med (applikation) Extraktion och rening av polära föreningar
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Diol
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) 2 ml
Volym (metrisk) Tja 1 mL