Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol patroner
Produktkod. 10488854 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10488854 100 mg 1 ml Paket med 100
10117754 50 mg 1 ml Paket med 100
10741937 200 mg 3 ml Paket med 50
10177734 500 mg 3 ml Paket med 50
10065864 500 mg 6 ml Paket med 30
10340955 1000 mg 6 ml Paket med 30
10714457 2 000 mg 15 ml Paket med 20
10260145 5000 mg 25 ml Paket med 20
10504295 10 g 75 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10488854 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60108572
Beräknad leverans: 15-12-2026
Få utmärkt normalfasextraktion av polära föreningar med dessa diol SPE-patroner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Den sorbent som används i Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Cartridges har korta alkylkedjor med polära funktionella grupper och är idealiska för isolering av polära föreningar. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Normal fasextraktion av polära föreningar
  • Rening av polära föreningar
HyperSep Diol SPE-patroner används vanligtvis som ett alternativ till kiseldioxid i normalfasapplikationer där kiseldioxidens sura karaktär kan vara problematisk.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 1 ml
Beskrivning 100 mg bäddvikt; 1 ml kolonnvolym
Sängvikt 100 mg
För användning med (applikation) Extraktion och rening av polära föreningar
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Diol
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet Paket om 100
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.