Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersiva SPE-rengöringsprodukter (QuEChERS)
Produktkod. 10289954 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
15 ml
15 ml centrifugrör
2 ml centrifugrör
6 mL Centrifugerrör
6 ml centrifugrör
För användning med (applikation):
QuEChERS-metoden
Schenck metod
Schenckmetoden
Beskrivning:
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB
1200 mg MgSO4, 900 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr
150 mg MgSO4, 50 mg PSA
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg Chlorofiltr
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB
400 mg PSA på botten, 200 mg GCB på toppen, separerat av en frit
4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1,5 H2O
500 mg PSA på botten, 250 mg GCB på toppen, åtskilda av en Frit
500 mg PSA på botten, 500 mg GCB på toppen, separerade av en frit
750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB
900 mg MgSO4, 300 mg PSA
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB
900 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 150 mg PSA
900 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 300 mg PSA
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Paket med 500
60 product options available for selection
Product selection table with 60 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) För användning med (applikation) Beskrivning Förpackningsstorlek
10289954 6 mL Centrifugerrör Schenck metod 500 mg PSA på botten, 250 mg GCB på toppen, åtskilda av en Frit Paket med 30
11831282 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Paket med 100
11891062 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA Paket med 100
16883140 15 ml QuEChERS-metoden 900 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 300 mg PSA -
10794817 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 Paket med 100
16893140 15 ml QuEChERS-metoden 900 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 150 mg PSA -
11851082 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB Paket med 50
10769145 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 Paket med 50
10639685 6 ml centrifugrör Schenckmetoden 400 mg PSA på botten, 200 mg GCB på toppen, separerat av en frit Paket med 30
10127814 6 ml centrifugrör Schenckmetoden 500 mg PSA på botten, 500 mg GCB på toppen, separerade av en frit Paket med 30
10650446 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA Paket med 50
10117364 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB Paket med 50
10428664 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB Paket med 50
10249644 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA Paket med 100
11524715 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 Paket med 100
11534715 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB Paket med 100
11544715 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB Paket med 100
10320885 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB Paket med 100
11564715 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA Paket med 50
11574715 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 Paket med 50
10301995 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB Paket med 50
10066344 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 Paket med 50
10649275 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Paket med 50
10497724 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr Paket med 50
15260359 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB Paket med 10
11544735 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 Paket med 10
11514735 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB Paket med 10
11584725 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB Paket med 10
11544725 6 ml centrifugrör Schenckmetoden 400 mg PSA på botten, 200 mg GCB på toppen, separerat av en frit Paket med 10
11554735 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB Paket med 10
11524725 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA Paket med 10
15207508 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 Paket med 10
11534735 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA Paket med 10
11564735 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 Paket med 10
11524735 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB Paket med 10
11534725 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB Paket med 10
11594725 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA Paket med 10
15287498 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 900 mg PSA Paket med 50
15210369 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr Paket med 10
15220359 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Paket med 10
15270359 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA Paket med 10
15240359 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA Paket med 10
15290349 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg Chlorofiltr Paket med 100
15210359 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18 Paket med 500
15220369 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 150 mg PSA Paket med 100
15250359 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB Paket med 10
15200369 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Paket med 10
15290359 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB Paket med 10
15280359 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 Paket med 10
15230359 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 Paket med 10
10619875 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA Paket med 50
10259954 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB Paket med 50
15297498 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1,5 H2O Paket med 50
15820645 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 Paket med 100
16803150 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB Paket med 50
16813150 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA -
16823150 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 -
16833150 2 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB Paket med 100
16843150 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 Paket med 50
16853150 15 ml centrifugrör QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 60 options available.
60 options
Produktkod. 10289954 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60105208
Beräknad leverans: 21-12-2026
Spara tid och uppnå mer exakta bekämpningsmedelsbestämningar med dessa förberedda dispersiva SPE-produkter för QuEChERS-sanering.
QuEChERS dispersiva SPE-metoder erbjuder en bekväm och effektiv metod för utvinning och sanering av bekämpningsmedelsrester i livsmedel och andra komplexa matriser. Den robusta proceduren erbjuder flera övertygande fördelar: höga återvinningar, noggranna resultat, hög provgenomströmning, låg användning av lösningsmedel och glas, minskad arbets- och bänkutrymme samt lägre kostnader för reagens.
Thermo Scientific™ HyperSep Dispersiva SPE-rengöringsprodukter finns tillgängliga i en rad förberedda sorbentkombinationer, där varje blandning innehåller rätt sorbenter för optimal rengöring av analyter extraherade med QuEChERS-metoder.
HyperSep Dispersiva SPE-rengöringsprodukter innehåller PSA (primär/sekundär amin) för avlägsnande av bland annat organiska syror och polära pigment. Vissa produkter kopplar PSA med ändkapslad C18 för att ta bort de flesta lipider och steroler, eller grafitiserat kimrök för att ta bort steroler och pigment som klorofyll.
(En mängd olika rörformat och sängvikter finns tillgängliga för att rymma stora och små provstorlekar.)
Alla HyperSep Dispersiva SPE-produkter är förberedda och optimerade för den aktuella metoden, så du kommer:
  • Spara värdefull förberedelsetid
  • Uppnå mer konsekventa analysresultat tack vare konsistens i produkter och rigorös kvalitetskontroll
  • Få renare extrakt och lägre toppvärden som ett resultat av att använda förberedda produkter av högsta kvalitet
QuEChERS-teknik
Utvecklad av USDA Eastern Regional Research Center 2003, QuEChERS-tekniken (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) blir alltmer den bästa tekniken för utvinning och sanering av bekämpningsmedelsrester.
QuEChERS-metoden är en process i två steg: extraktion följt av sanering. Det finns fyra varianter av QuEChERS-metoden som används för närvarande:
  • Den ursprungliga QuEChERS-metoden använder natriumklorid för att förbättra extraktionen
  • Spridande AOAC 2007.01 använder natriumacetat som buffert, som ersätter natriumklorid
  • Dual-Phase-varianten introducerar PSA och GCB för att ta bort höga nivåer av klorofyll och växtsteroler i det slutliga extraktet utan förlust av plana bekämpningsmedel (polära aromater) med hjälp av en aceton:toluen lösningsmedelsblandning (3:1)
  • Europeiska versionen liknar den AOAC metod, förutom att extraktionen använder natriumklorid, natriumcitratdihydrat och dinatriumcitratseskvihydrat istället för natriumacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basmaterial Primär/sekundär amin, grafitiserad kolsvart
Beskrivning 500 mg PSA på botten, 250 mg GCB på toppen, åtskilda av en Frit
För användning med (applikation) Schenck metod
Produktlinje HyperSep
Sorbent Primär/sekundär amin, grafitiserad kolsvart
Typ QuEChERS Rengöring
Volym (metrisk) 6 mL Centrifugerrör
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.