Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Spara tid och uppnå mer exakta bekämpningsmedelsbestämningar med dessa förberedda dispersiva SPE-produkter för QuEChERS-sanering.
QuEChERS Dispersive SPE methods offer a convenient and effective approach for extraction and clean-up of pesticide residues in food and other complex matrices. The robust procedure offers a number of compelling advantages: high recoveries, accurate results, high sample throughput, low solvent and glassware usage, reduced labor and bench space and lower reagent costs.
Thermo Scientific™ HyperSep Dispersive SPE Clean-Up Products are available in a range of pre-prepared sorbent combinations, each containing the proper sorbents for optimum clean-up of analytes extracted using QuEChERS methods.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 900 mg MgSO4, 300 mg PSA |
| För användning med (applikation) | QuEChERS-metoden |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | Anhydrous Magnesium Sulfate, Primary/Secondary Amine |
| Typ | QuEChERS Clean-up |
| Volym (metrisk) | 15 ml centrifugrör |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.