Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Spara tid och uppnå mer exakta bekämpningsmedelsbestämningar med dessa förberedda dispersiva SPE-produkter för QuEChERS-sanering.
QuEChERS Dispersive SPE methods offer a convenient and effective approach for extraction and clean-up of pesticide residues in food and other complex matrices. The robust procedure offers a number of compelling advantages: high recoveries, accurate results, high sample throughput, low solvent and glassware usage, reduced labor and bench space and lower reagent costs.
Thermo Scientific™ HyperSep Dispersive SPE Clean-Up Products are available in a range of pre-prepared sorbent combinations, each containing the proper sorbents for optimum clean-up of analytes extracted using QuEChERS methods.
Comprehensive range of Dispersive SPE products that contain the proper sorbents foroptimum extraction, clean-up and separation of analytes from complex matrices such as food using QuEChERS methods.
- Save valuable time in preparation – products are supplied pre-prepared
- Reduced variability due to consistency in products and rigorous quality control
- Cleaner extracts from cleaner, pre-prepared products
- Lower peak counts as a result of using pre-prepared products
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 900 mg anhydrous magnesium sulfate, 150 mg PSA |
| För användning med (applikation) | QuEChERS Method |
| Produktlinje | Quechers |
| Sorbent | Pouch 900 mg MgSO4, 150 mg PSA |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| Kvantitet | 50 |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.