Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Mylar™ Pouches (QuEChERS)
Produktkod. 15929547 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 2000 mg natriumklorid, 1500 mg natriumcitrat, dinatriumdihydrat
50 ml tomma centrifugrör
6000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1500 mg vattenfritt natriumacetat
Mylar Slim Line-påse: 500 mg CEC18, SLIM LINE-PÅSE med 50 ml centrifugrör
Mylar Slim Line-påse: 5000 mg natriumsulfat
Mylarpåse: 1200 mg natriumklorid
Mylarpåse: 4000 mg natriumsulfat, 500 mg vattenfritt magnesiumsulfat
Mylarpåse: 4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1000 mg natriumklorid
Mylarpåse: 4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1000 mg natriumklorid, 1500 mg natriumcitrat, dinatriumdihydrat
Mylarpåse: 4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1000 mg natriumklorid, 500 mg natriumcitrat, dinatriumseskvihydrat, 1000 mg natriumcitrat, trihydroxipropylmetylcellulosa
Mylarpåse: 6000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1500 mg natriumklorid
Mylarpåse: 6000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1500 mg natriumklorid, 1500 mg natriumcitratdihydrat 750 mg dinatriumcitratseskvihydrat
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
15929547 50 ml tomma centrifugrör Paket med 50
13486926 Mylarpåse: 4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1000 mg natriumklorid Paket med 50
15227508 4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 2000 mg natriumklorid, 1500 mg natriumcitrat, dinatriumdihydrat Paket med 100
15217508 Mylarpåse: 4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1000 mg natriumklorid, 1500 mg natriumcitrat, dinatriumdihydrat Paket med 100
13426936 Mylarpåse: 4000 mg natriumsulfat, 500 mg vattenfritt magnesiumsulfat Paket med 50
13416936 Mylarpåse: 1200 mg natriumklorid Paket med 50
13496926 Mylarpåse: 4000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1000 mg natriumklorid, 500 mg natriumcitrat, dinatriumseskvihydrat, 1000 mg natriumcitrat, trihydroxipropylmetylcellulosa Paket med 50
13406826 Mylarpåse: 6000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1500 mg natriumklorid, 1500 mg natriumcitratdihydrat 750 mg dinatriumcitratseskvihydrat Paket med 50
13476926 Mylarpåse: 6000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1500 mg natriumklorid Paket med 50
13227979 6000 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 1500 mg vattenfritt natriumacetat Paket med 50
15919547 Mylar Slim Line-påse: 5000 mg natriumsulfat Paket med 50
15909547 Mylar Slim Line-påse: 500 mg CEC18, SLIM LINE-PÅSE med 50 ml centrifugrör Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15929547 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60106425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Save time and achieve more accurate pesticide determinations using these pre-prepared dispersive SPE Mylar pouches for QuEChERS extractions.
Save time and achieve more accurate pesticide determinations using Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Mylar Pouches. QuEChERS Dispersive SPE methods offer a convenient and effective approach for extraction and clean-up of pesticide residues in food and other complex matrices. The robust procedure offers a number of compelling advantages: high recoveries, accurate results, high sample throughput, low solvent and glassware usage, reduced labor and bench space and lower reagent costs.
Convenient HyperSep Dispersive SPE Mylar Pouches each include 50 pouches of pre-prepared sorbent. Plug seal caps are not included.
HyperSep Dispersive SPE Extraction Products use magnesium sulfate to aid extraction, along with either sodium chloride, sodium citrate, or anhydrous sodium acetate for "base-sensitive" compounds (e.g., folpet or captan).
All HyperSep Dispersive SPE products are pre-prepared and optimized for the method at hand, so you will:
  • Save valuable preparation time
  • Achieve more consistent analytical results due to consistency in products and rigorous quality control
  • Get cleaner extracts and lower peak counts as a result of using highest quality, pre-prepared products
QuEChERS Technique
Developed by the USDA Eastern Regional Research Center in 2003, the QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) technique is increasingly becoming the technique of choice for extraction and clean-up of pesticide residues.
The QuEChERS method is a two-step process: extraction followed by clean-up. There are four variations of the QuEChERS method currently in use:
  • The original QuEChERS method uses sodium chloride to enhance extraction
  • Dispersive AOAC 2007.01 uses sodium acetate as a buffer, replacing sodium chloride
  • The Dual-Phase variation introduces PSA and GCB to remove high levels of chlorophyll and plant sterols in the final extract without the loss of planar pesticides (polar aromatics) using an acetone:toluene solvent mix (3:1)
  • European Version is similar to the AOAC method, except the extraction uses sodium chloride, sodium citrate dihydrate and disodium citrate sesquihydrate instead of sodium acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 50 ml tomma centrifugrör
För användning med (applikation) QuEChERS Method
Produktlinje HyperSep
Typ Empty Centrifuge Tubes
Volym (metrisk) 50 mL
Kvantitet Paket om 50
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.