Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil Patroner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Isolera polära föreningar från opolära matriser med dessa Florisil SPE-patroner, som är särskilt väl lämpade för utvinning av klorerade bekämpningsmedel.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil Patroner är idealiska för isolering av polära föreningar från opolära matriser. Typiska tillämpningar inkluderar:
- Utvinning av bekämpningsmedel med officiella metoder
- Extraktion av polyklorerade bifenyler (PCB) i transformatorolja
- Alkohol, aldehyder, aminer och droger
Extremt polär till sin natur, HyperSep Florisil SPE-patroner är särskilt väl lämpade för utvinning av klorerade bekämpningsmedel. Den magnesiumhaltiga silikagelen erbjuder snabba flödeshastigheter för stora provvolymer.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Beskrivning | 100 mg Sängvikt; 1 ml kolumnvolym |
| Sängvikt | 100 mg |
| För användning med (applikation) | Isolering av polära föreningar från opolära matriser |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Florisil |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.