Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ vakuumgrenrör i glasblock
Produktkod. 10354413 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Formatera:
16-portars vakuummanifold
16-portars vakuummanifold, för PFAS
24-portars vakuummanifold, för PFAS
24-ports vakuumgrenrör
För användning med (applikation):
SPE
SPE, PFAS
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10354413 24-ports vakuumgrenrör SPE Varje
10447263 16-portars vakuummanifold SPE Varje
30308742 24-portars vakuummanifold, för PFAS SPE, PFAS -
30308743 16-portars vakuummanifold, för PFAS SPE, PFAS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10354413 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104233
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
16- och 24-portars vakuumgrenrör påskyndar provbearbetningen; glasblocksdesign möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och förenklar rengöringen.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Vi erbjuder ett komplett utbud av extraktionstillbehör för att komplettera både traditionella kassetter och 96-brunnsplattformat.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblockmanifolder erbjuder ett enkelt sätt att snabbt bearbeta flera prover. Manifoldens styva Corian lock motstår deformation och tillåter prover att eluera direkt i engångsprovrör. Designen möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och underlättar rengöringen. HyperSep™ Glasblockmanifolder är kompatibla med HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Pump.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 24-ports vakuumgrenrör
För användning med (applikation) SPE
För användning med (utrustning) Vakuum
Produktlinje HyperSep
Typ Vakuumgrenrör
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.